Natriumdodecylsulfat (SDS) ≥98,5%, Gen-Apex für die Molekularbiologie

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Natriumlaurylsulfat, Schwefelsäuredodecylester Natriumsalz, Laurylsulfat Natriumsalt, Dodecylnatriumsulfat, Dodecylschwefelsäure Natriumsalz

33629.266EA 330 EUR
33629.266
Natriumdodecylsulfat (SDS) ≥98,5%, Gen-Apex für die Molekularbiologie
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Molecular Weight: 288.38 g/mol
Schmelzpunkt: 204…207 °C
Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 100 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036175
CAS-Nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1 III
REACH: 01-2119489461-32
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (calculated on anhydrous) Min. 98.5 %
Colouration (0,2 mol/l; water) Max. 10 APHA
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
UV Durchlässigkeit (230 nm) (3%) Min. 75%
UV Durchlässigkeit (260 nm) (3%) Min. 80%
UV Durchlässigkeit (280 nm) (3%) Min. 90%
UV Durchlässigkeit (320 nm) (3%) Min. 95%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR