Semicarbazid Hydrochlorid, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

33656-100MG-R
33656-100MG-REA 81.2 EUR
33656-100MG-R
Semicarbazid Hydrochlorid, Supelco®
Semicarbazid Hydrochlorid
Formel: CH₆ClN₃O
Schmelzpunkt: 174…178 °C
MDL: MFCD00013009
CAS-Nummer: 563-41-7
EINECS: 209-247-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08588
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4591d0cb2830a147ec18c0df8d00e532216e55e9&vid=feb3df0bf2da4183bd9fec4637bb3ea307a404ad&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR