Celite® 545, Filterhilfsmittel, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
Synonyme: Kieselgur, behandelt (calciniert), Diatomeenerde, behandelt (calciniert)
3376.2500EA 220.75 EUR
3376.2500
Celite® 545, Filterhilfsmittel, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Celite® 545, Filterhilfsmittel
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60,08 g/mol
MDL: MFCD00132803
CAS-Nummer: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Loss on Drying at 110°C max. 0.2 %
Petroleum Ether Extractables value on label
pH of 5% Slurry at 20°C 8.0 - 11.0