Quarzsand, gereinigt, gewaschen und gezündet, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor

3382-05EA 53.6 EUR
3382-05
Quarzsand, gereinigt, gewaschen und gezündet, J.T.Baker®
Quarzsand

Washed and ignited. For boats.

Formel: SiO₂
Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1427 °C
Dichte: 2,622…2.645 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02100519
CAS-Nummer: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 0.16 %
Substances Soluble in HCl ≤0.16 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR