Ammoniaklösung 28% NH3 basis water 99,99 Trace metals basis

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Ammoniumhydroxid, Ammoniak

338818-100ML 338818-1L
338818-100MLEA 121.56 EUR
338818-100ML 338818-1L
Ammoniaklösung 28% NH3 basis water 99,99 Trace metals basis
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Molecular Weight: 35.05 g/mol
Siedepunkt: 32 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: –92 °C
Dichte: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 30.2 %(V)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (acidimetric) 28.0 - 30.0 %
Metal trace analysis (ICP) Max. 0.01 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR