Ammoniaklösung 28% NH3 basis water 99,99 Trace metals basis
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ammoniumhydroxid, Ammoniak
338818-100ML
338818-1L
338818-100MLEA
121.56
EUR
338818-100ML
338818-1L
Ammoniaklösung 28% NH3 basis water 99,99 Trace metals basis
Ammoniaklösung
Formel:
NH₃ Molecular Weight: 35.05 g/mol Siedepunkt: 32 °C (1.013 hPa) Schmelzpunkt: –92 °C Dichte: 0.89 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 30.2 %(V) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066650 CAS-Nummer: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8 III |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (acidimetric) | 28.0 - 30.0 % |
Metal trace analysis (ICP) | Max. 0.01 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...