Clioquinol, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 5-Chlor-7-iod-8-chinolinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
33931-100MG-R
33931-100MG-REA 77.1 EUR
33931-100MG-R
Clioquinol, Supelco®
Clioquinol
Formel: C₉H₅ClINO
Molecular Weight: 305,5 g/mol
Siedepunkt: 365 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 183…184 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006787
CAS-Nummer: 130-26-7
EINECS: 204-984-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05052
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20f8d9136e1625b2c0db49fd58f969ab33991005&vid=0304bfe362931baa040777ea5a31bccca679bb6c&prid=web&clid=SAPDAM