Kieselgel, BAKER ANALYZED® ACS (6-18 Mesh) trocknungsfördernd, mit Feuchtigkeitsindikator, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
3401-01EA
0
EUR
3401-01
Kieselgel, BAKER ANALYZED® ACS (6-18 Mesh) trocknungsfördernd, mit Feuchtigkeitsindikator, J.T.Baker®
Silica gel
6 to 18 mesh. Indicating (cobalt chloride). Lot analysis on label.
Color Change:
Blue.................Activated
Violet..........10% Moisture Absorbed
Pink............19% Moisture Absorbed
Pale Pink.......28% Moisture Absorbed
Formel:
SiO₂ Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1710 °C Dichte: 2,10 kg/m³ |
MDL:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 63231-67-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | ≤ 6.0 % |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | ≥ 27 % |
Loss on Heating at 200°C | ≤ 6.0 % |
Suitability for Moisture Absorption | ≥ 27 % |
Suitability as Indicating Desiccant | Passes Test |
Mesh - Thru U.S. No. 6 Sieve | ≥ 90 % |
Mesh - Thru U.S. No. 18 Sieve | ≤ 10 % |
Color Change: Blue.................Activated Violet..........10% Moisture Absorbed Pink............19% Moisture Absorbed Pale Pink.......28% Moisture Absorbed |