Ketoprofen, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, 2-(3-Benzoylphenyl)propanoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
34016-100MG-R
34016-100MG-REA 103 EUR
34016-100MG-R
Ketoprofen, Supelco®
Ketoprofen
Formel: C₁₆H₁₄O₃
Molecular Weight: 254,29 g/mol
MDL: MFCD00055790
CAS-Nummer: 22071-15-4
EINECS: 244-759-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=041a2a81da845aebe02d8b2aac1805486f692220&vid=a64769985399af474c0b5c87dd653880ca1d6214&prid=web&clid=SAPDAM