Kieselgel, BAKER ANALYZED® (Maschenweite 4–10) trocknungsfördernd, mit Feuchtigkeitsindikator, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
3402-01EA 207.01 EUR
3402-01
Kieselgel, BAKER ANALYZED® (Maschenweite 4–10) trocknungsfördernd, mit Feuchtigkeitsindikator, J.T.Baker®
Silica gel
Farbveränderung:
Blau.................Aktiviert
Violet..........10 % Feuchtigkeit absorbiert
Rosa............19 % Feuchtigkeit absorbiert
Blassrosa.......28 % Feuchtigkeit absorbiert
Formel: SiO₂
Dichte: 2,10 kg/m³
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Für Labor-, Forschungs- oder Produktionszwecke ≤ 6.0 %
Verlust beim Erhitzen auf 200 °C ≤ 6,0 %
Eignung zur Feuchtigkeitsaufnahme bei 80 % relativer Luftfeuchtigkeit ≥ 33 %
Eignung zur Feuchtigkeitsaufnahme bei 20% relativer Luftfeuchtigkeit ≥ 10 %
Eignung als Indikator für Trockenmittel Test bestanden
Maschenweite – bis Sieb U.S. No. 10 ≤ 5,0 %
Farbänderung: Blau.................Aktiviert Violett..........10 % Feuchtigkeit absorbiert Rosa............19 % Feuchtigkeit absorbiert Blassrosa.......28 % Feuchtigkeit absorbiert