Hämatoxylin Hydrat, Gurr™ für die Färbung in der Mikroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
340374TEA 187 EUR
340374T
Hämatoxylin Hydrat, Gurr™ für die Färbung in der Mikroskopie
Hämatoxylin Hydrat
Formel: C₁₆H₁₄O₆·xH₂O
MDL: MFCD00078111
CAS-Nummer: 517-28-2
IVDLogo
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Dye content (spectrophotometrically) Min 95 %
Identity (UV/VIS-Spectrum) passes test
Absorption maximum l max (acetonitrile) 290 - 292 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm 155 - 165
Haematein (spectrophotometrically) Max 0.1 %