Isoeugenol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

34038-5ML-R
34038-5ML-REA 104 EUR
34038-5ML-R
Isoeugenol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Supelco®
Isoeugenol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009285
CAS-Nummer: 97-54-1
EINECS: 202-590-7
Merck Index: 13,05189
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d76063dbee4462a3bd1895a066e5425d3e89fa1c&vid=666dbd0a94f12f16385aee82ae2af6e2acd825d3&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR