Kieselgel, BAKER ANALYZED® Maschenweite 80–200, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
3404-01EA 492.42 EUR
3404-01
Kieselgel, BAKER ANALYZED® Maschenweite 80–200, J.T.Baker®
Silica gel
Für die Säulenchromatographie und Skalierung von TLC-Verfahren. Chargenanalyse auf dem Etikett.
Zur Information:
Partikelgröße 100–425 µm
Partikelform unregelmäßig
Porengröße 60 Å
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1710 °C
Dichte: 2.10 kg/m³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
REACH: 01-2119379499-16
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Für Labor-, Forschungs- oder Produktionszwecke ≤ 13 %
Zündungsverlust ≤ 13 %
In Alkohol und Äther lösliche Stoffe ≤ 0,05 %
Durchflussrate, mL/min. ≥ 0,5
Maschenweite – bis Sieb U.S. No. 80 ≥ 90,0 %
Maschenweite – bis Sieb U.S. No. 200 ≤ 10,0 %