Ethanol für die Histologie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Ethyl alcohol
3405.9010EA 0 EUR
3405.9010
Ethanol für die Histologie, J.T.Baker®
Ethanol
Formel: C₂H₅OH
Molecular Weight: 46.07 g/mol
Siedepunkt: 78.3
Schmelzpunkt: –114 °C
Flammpunkt: 12
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03806
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (C2H5OH) min. 96 % (v/v)
Calcium (Ca) max. 5 ppm
Iron (Fe) max. 1 ppm
Residue after Evaporation max. 0.0015 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Titrable Acid (meq/g) max. 0.001