Resveratrol, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

34092-100MG
34092-100MGEA 342 EUR
34092-100MG
Resveratrol, Supelco®
Resveratrol
Formel: C₁₄H₁₂O₃
Schmelzpunkt: 260 °C
Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00133799
CAS-Nummer: 501-36-0
Merck Index: 12,08326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e731c534403bb2a777069b88dcc9083a50b7965&vid=e49f8ee6c73b138c86cae6597f7a32751ad8b053&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR