Kieselgel, BAKER ANALYZED® 60 - 200 mesh für Säulenchromatographie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
3414-01EA 409.85 EUR
3414-01
Kieselgel, BAKER ANALYZED® 60 - 200 mesh für Säulenchromatographie, J.T.Baker®
Silica gel
Formel: SiO₂
Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1710 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
REACH: 01-2119379499-16
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Toluene Absorption Passes Test
Loss on Ignition ≤ 10.0 %
Alcohol-Ether Soluble Substances ≤ 0.10 %
Bulk Density (g/cc), For Information Only = 15 %
Mesh - On U.S. No. 60 Sieve ≤ 15 %
Mesh - Thru U.S. No. 200 Sieve ≤ 15 %