Kongorot, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Direktrot 28, Direct Red 28, Dinatrium-3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalin-1-sulfonat)
34140.184EA 168 EUR
34140.184
Kongorot, TECHNICAL
Kongorot
Formel: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
Molecular Weight: 696,67 g/mol
Schmelzpunkt: > 360 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004028
CAS-Nummer: 573-58-0
EINECS: 209-358-4
Merck Index: 12,02562
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht