Dimetridazol-[1-Methyl-D3], Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
34196-10MG
34196-10MGEA 279 EUR
34196-10MG
Dimetridazol-[1-Methyl-D3], Supelco®
Dimetridazol-[1-Methyl-D3]
Formel: C₅H₄D₃N₃O₂
MDL: MFCD09265282
CAS-Nummer: 64678-69-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3563dfc7706f80ae15a8e3526724e5fa804e796d&vid=cebe077f9221a9da2e7f4c3068f3dad425d04211&prid=web&clid=SAPDAM