Ammoniumeisen(III)sulfat 0.1 M (NH4)Fe(SO4)2 volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme:
Eisen(III)ammoniumsulfat, Eisenammoniumalaun, Eisenalaun, Ammoniumeisenalaun
34249-1L
34249-1LEA
142.86
EUR
34249-1L
Ammoniumeisen(III)sulfat 0.1 M (NH4)Fe(SO4)2 volumetrische Lösung, Fluka™
Ammoniumeisen(III)sulfat
Formel:
H₄FeNO₈S₂ Molecular Weight: 266.01 g/mol |
MDL:
MFCD00012019 CAS-Nummer: 10138-04-2 Merck Index: 12,00549 |
Spezifikation Testergebnisse
Factor | 0.998 - 1.002 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...