Cer(IV)sulfat 0,05 M volumetrische Lösung, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Cerdisulfat

34253-1L
34253-1LEA 154.42 EUR
34253-1L
Cer(IV)sulfat 0,05 M volumetrische Lösung, Fluka™
Cer(IV)sulfat
Formel: Ce(SO₄)₂
Molecular Weight: 332.24 g/mol
Schmelzpunkt: 195
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148852
CAS-Nummer: 13590-82-4
UN: 3264
ADR: 8 III
Merck Index: 12,02036

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Factor 0.998 - 1.002


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR