Essigsäure 1.0 M CH3COOH (1.0N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
34256-1L
34256-1LEA 51.63 EUR
34256-1L
Essigsäure 1.0 M CH3COOH (1.0N) volumetrische Lösung, Fluka™
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
Siedepunkt: 100 °C
Dichte: 1,000 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.998 - 1.002