Kaliumbromid 0.1 M KBr volumetrische Lösung, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals

34257-1L
34257-1LEA 143.82 EUR
34257-1L
Kaliumbromid 0.1 M KBr volumetrische Lösung, Fluka™
Kaliumbromid
Formel: KBr
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011358
CAS-Nummer: 7758-02-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Factor 0.998 - 1.002


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR