Kaliumchlorid 0.2 M KCl 99,5 Volumetric, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme:
Potassiumchloride
34262-1L
34262-1LEA
143.75
EUR
34262-1L
Kaliumchlorid 0.2 M KCl 99,5 Volumetric, Fluka™
Potassium chloride
Formel:
KCl Molecular Weight: 74.55 g/mol Siedepunkt: 1420 Schmelzpunkt: 773 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011360 CAS-Nummer: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Merck Index: 14,07621 |
Spezifikation Testergebnisse
Factor | 0.998 - 1.002 |