Kaliumbromat 1/60 M KBrO3 (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
34268-1L
34268-1LEA 78.4 EUR
34268-1L
Kaliumbromat 1/60 M KBrO3 (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Potassium bromate
Formel: KBrO₃
Molecular Weight: 167 g/mol
Schmelzpunkt: 350
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011359
CAS-Nummer: 7758-01-2
Merck Index: 12,07779
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 0.01663 - 0.01670 mol/l