Kaliumdichromat 1/6 M K2Cr2O7 (1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
34271-1L
34271-1LEA 146.47 EUR
34271-1L
Kaliumdichromat 1/6 M K2Cr2O7 (1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Kaliumdichromat
Formel: K₂Cr₂O₇
Siedepunkt: 100 °C (1,013 hPa)
Dichte: 1,030 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
UN: 3287
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.999 - 1.001