Kaliumiodat 0.05 M KIO3 (0.3N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
34274-1L
34274-1LEA 144.97 EUR
34274-1L
Kaliumiodat 0.05 M KIO3 (0.3N) volumetrische Lösung, Fluka™
Kaliumiodat
Formel: KlO₃
Dichte: 1,005 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011406
CAS-Nummer: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.998 - 1.002