Natriumhydroxid 0.111 M NaOH (0.111N) Volumetric, Milk_Acidity_Dornic, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: Caustic soda
34283-1L
34283-1LEA 141.95 EUR
34283-1L
Natriumhydroxid 0.111 M NaOH (0.111N) Volumetric, Milk_Acidity_Dornic, Fluka™
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 323
Dichte: 1.000 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 231-791-2
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)
Factor 0.999 - 1.001