Oxalsäure 0.1 M (COOH)2 (0.2N) ≥98% volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
34287-1L
34287-1LEA 143.99 EUR
34287-1L
Oxalsäure 0.1 M (COOH)2 (0.2N) ≥98% volumetrische Lösung, Fluka™
Oxalsäure
Formel: C₂H₂O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7
EINECS: 231-791-2
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.999 - 1.001