Quecksilber(II)nitrat 0.005 M Hg(NO3)2 (0.01N) ≥98% volumetrische Lösung, zur Bestimmung von Chlor, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: Quecksilberdinitrat
34289-1L
34289-1LEA 145.06 EUR
34289-1L
Quecksilber(II)nitrat 0.005 M Hg(NO3)2 (0.01N) ≥98% volumetrische Lösung, zur Bestimmung von Chlor, Fluka™
Quecksilber(II)nitrat
Formel: HgN₂O₆
Molecular Weight: 324,60 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (solvent)
Schmelzpunkt: <0 °C
Dichte: 1,0 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: Entflammt nicht
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011038
CAS-Nummer: 10045-94-0
EINECS: 233-152-3
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.995 - 1.005