Quecksilber(II)nitrat 0.05 M Hg(NO3)2 (0.1N) ≥99,5% volumetrische Lösung, zur Bestimmung von Chlor, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Quecksilberdinitrat

34292-1L
34292-1LEA 156.3 EUR
34292-1L
Quecksilber(II)nitrat 0.05 M Hg(NO3)2 (0.1N) ≥99,5% volumetrische Lösung, zur Bestimmung von Chlor, Fluka™
Quecksilber(II)nitrat
Formel: HgN₂O₆
Molecular Weight: 324,60 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011038
CAS-Nummer: 10045-94-0
UN: 2024
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Factor 0.995 - 1.005

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR