Silbernitrat 0.02 M AgNO3 (0.02N) 99 Volumetric, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Höllenstein
34296-1L
34296-1LEA 146.57 EUR
34296-1L
Silbernitrat 0.02 M AgNO3 (0.02N) 99 Volumetric, Fluka™
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
Molecular Weight: 169.87 g/mol
Siedepunkt: 444
Schmelzpunkt: 210
Dichte: 1.015 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.995 - 1.005