Thymolblau 0,04% in Ethanol, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: 4-[3-(4-Hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxobenzo[c]oxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenol, Thymolsulfonphthalein
34300.234EA 59.5 EUR
34300.234 34300.234_T
Thymolblau 0,04% in Ethanol, TECHNICAL
Thymolblau
pH-Bereich des Farbwechsels: 8,0-9,6
Formel: C₂₇H₃₀O₅S
Molecular Weight: 466.6 g/mol
Schmelzpunkt: 221
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005869
CAS-Nummer: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
UN: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09541
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht