Bromkresolgrün 0,04% in Ethanol, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: 3,3',5,5'-Tetrabrom-m-kresolsulfonphthalein, BCG
34301.237EA 96.5 EUR
34301.237
Bromkresolgrün 0,04% in Ethanol, TECHNICAL
Bromkresolgrün
  • pH-Bereich des Farbwechsels: 3,8-5,4
Formel: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
Molecular Weight: 698,02 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005874
CAS-Nummer: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
UN: 1170
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12b4d4b3d992f8e86746537bf756af442752c853&vid=553ef1836a5b191a43558f8550e78cf2e424446e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht