Methylrot 0,2 g/l in Ethanol, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: 2-(4-(Dimethylamino)phenylazo)benzoesäure
34302.231EA 117 EUR
34302.231
Methylrot 0,2 g/l in Ethanol, TECHNICAL
Methylrot
  • pH-Bereich des Farbwechsels: 4,4 - 6,2
Formel: C₁₅H₁₅N₃O₂
Molecular Weight: 269,3 g/mol
Flammpunkt: 20 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002425
CAS-Nummer: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
UN: 1170
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht