Bromphenolblau 0,04% in Ethanol, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
34307.237EA 96.5 EUR
34307.237
Bromphenolblau 0,04% in Ethanol, TECHNICAL
Bromphenolblau
  • pH-Bereich des Farbwechsels: 3,0 - 4,6
Formel: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005875
CAS-Nummer: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
UN: 1170
ADR: 3,II