Kieselgel Grade 22 pore size 60 Å, 60-200 mesh, Supelco®
Lieferant: Merck
343323-1KG
343323-1KGEA 322 EUR
343323-1KG
Kieselgel Grade 22 pore size 60 Å, 60-200 mesh, Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Siedepunkt: 2230 °C
Schmelzpunkt: > 1600 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da46472b9dc6418bdb67b3a7a4103fe065e14a71&vid=5e87d07d41a322ec74f287e3802cc81315110215&prid=web&clid=SAPDAM