5-Fluoruracil, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,4-Dihydroxy-5-fluorpyrimidin, Fluoruracil, 5-FU
343922-1
343922-1EA
69.6
EUR
343922-1
5-Fluoruracil, Millipore®
5-Fluoruracil
Formel:
C₄H₃FN₂O₂ Molecular Weight: 130,08 g/mol Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 282…283 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006018 CAS-Nummer: 51-21-8 EINECS: 200-085-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,04208 |