2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure, Calbiochem®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme:
Ansaid, 2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoic acid, Flurbiprofen, Froben, Antadys
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
344079-100
344079-100EA
71.1
EUR
344079-100
2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure, Calbiochem®
2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure
Formel:
C₁₅H₁₃FO₂ Molecular Weight: 244,265 g/mol |
MDL:
MFCD00079303 CAS-Nummer: 5104-49-4 EINECS: 225-827-6 |