n-Hexan ≥95% (durch GC), CHROMASOLV™ für die Analyse von Pestizidrückständen, zur Analyse von Dioxinen, Furan und PCB, Riedel-de Haën™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

34412-7L 34412-2.5L
34412-7LEA 485.88 EUR
34412-7L 34412-2.5L
n-Hexan ≥95% (durch GC), CHROMASOLV™ für die Analyse von Pestizidrückständen, zur Analyse von Dioxinen, Furan und PCB, Riedel-de Haën™
n-Hexan

  • High purity chromatography solvents
  • Suitability tested for specified use from HPLC up to UHPLC-MS applications.

Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Siedepunkt: 66…69 °C(1,013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0,660…0.668 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009520
CAS-Nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (GC) Min. 95 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Suitability for GC-MS of dioxines, furanes, PCPs complying
Vapor Density ~3 (vs air)
Vapor Pressure 5.2 psi ( 37.7 °C)
Refractive Index n20/D 1.375 (lit.)
Explosion Limit 7.7 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR