N,N-Dimethylformamid 99,8 GC_ASSAY_METHOD Peptide_synthesis, Burdick & Jackson™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: DMF, Ameisensäuredimethylamid, N,N-Dimethylmethansäureamid

34440-2.5L 34440-30L
34440-2.5LEA 198.38 EUR
34440-2.5L 34440-30L
N,N-Dimethylformamid 99,8 GC_ASSAY_METHOD Peptide_synthesis, Burdick & Jackson™
N,N-Dimethylformamid

Beilstein Number: 605365

Formel: HCON(CH₃)₂
Molecular Weight: 73.09 g/mol
Siedepunkt: 152…153 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: –61 °C
Dichte: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 57.5 °C (1.013.25 hPa)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003284
CAS-Nummer: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (GC) Min. 99.8 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Amines (as dimethylamine) Max. 0.0002 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR