tert-Butylmethylether ≥99,7%, CHROMASOLV™ für die Analyse von Pestizidrückständen, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
34498-1L
34498-2.5L
34498-4X2.5L
34498-1LEA
84.56
EUR
34498-1L
34498-2.5L
34498-4X2.5L
tert-Butylmethylether ≥99,7%, CHROMASOLV™ für die Analyse von Pestizidrückständen, Riedel-de Haën™
tert-Butylmethylether
- For gas chromatography (GC)
- Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
- Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Formel:
(CH₃)₃COCH₃ Siedepunkt: 55,3 °C (1.013 hPa) Schmelzpunkt: -109 °C Dichte: 0,74 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008812 CAS-Nummer: 1634-04-4 EINECS: 216-653-1 UN: 2398 ADR: 3,II Merck Index: 13,06059 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) | Min. 99.7 % |
Non-volatile matter | Max. 0.0005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.05 % |
Free acid (as CH₃COOH) | Max. 0.002 % |
Peroxides (as H₂O₂) | Max. 0.0005 % |
Suitability for residue analysis | max. 5 ng/l |
Vapor Density | 3.1 (vs air) |
Determination of P/N | ≤5 ng/L |
Refractive Index | n20/D 1.369 (lit.) |
Autoignition Temperature | 705 °F |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...