Idranal® III 99-101% (durch HPLC) Reag. Ph. Eur. für die Komplexometrie (NTA ≤0,1%), Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Kestranal® 2S 2 H2O, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat Dihydrat, Titriplex III, Edetinsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat, EDTA-Na2 Dihydrat, Kestranal® 2S Dihydrat, Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat
34549-25KG
34549.9025
34549-100G
34549-1KG
34549-6X1KG
34549-500G
34549-25KGEA
3015.48
EUR
34549-25KG
HONE34549.9025
34549-100G
34549-1KG
34549-6X1KG
34549-500G
Idranal® III 99-101% (durch HPLC) Reag. Ph. Eur. für die Komplexometrie (NTA ≤0,1%), Fluka™
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat
Formel:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O Schmelzpunkt: 244…250 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150037 CAS-Nummer: 6381-92-6 EINECS: 205-358-3 Merck Index: 13,03543 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99.0 - 101.0 % |
Loss on drying (150°C, 3h) | Max. 10 % |
pH (5 %, 20°C) | 4.0 - 5 |
pH (5 %, 25 °C) | 4.0 - 6.0 |
Calcium (Ca) | Max. 0.001 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.0005 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.0005 % |
Chromium (Cr) | Max. 0.0005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.0002 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0005 % |
Potassium (K) | Max. 0.005 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.0005 % |
Manganese (Mn) | Max. 0.0005 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.0005 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.0005 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.0005 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.005 % |
Nitrilotriacetic acid (HPLC) | Max. 0.1 % |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
Appearance of the solution | complying |
Identity (IR) | complying |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...