Methylenblau NZ, TECHNICAL, extra
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
N,N,N′,N′-Tetramethylthioninchlorid-Zinkchlorid-Doppelsalz
34560.265EA
193
EUR
34560.265
Methylenblau NZ, TECHNICAL, extra
Methylenblau NZ
Formel:
C₃₂H₃₆Cl₄N₆S₂Zn Molecular Weight: 776,01 g/mol |
CAS-Nummer:
6372-69-6 EINECS: 228-905-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität | Entspricht |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...