Methylorange 0,1% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. Indikator, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
34576-500ML
34576-500MLEA 68.03 EUR
34576-500ML
Methylorange 0,1% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. Indikator, Fluka™
Methylorange
Formel: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Dichte: 0,970 g/cm3 (20 °C)
Flammpunkt: 39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007502
CAS-Nummer: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
UN: 1170
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Test of sensitivity complying
Change range (pH 3,0-4,4) complying