Kieselgel (7749) with gypsum binder and fluorescent indicator, hochrein geeignet für Dünnschichtchromatographie (DC), Supelco®
Lieferant: Merck
346446-1KG
346446-1KGEA 223 EUR
346446-1KG
Kieselgel (7749) with gypsum binder and fluorescent indicator, hochrein geeignet für Dünnschichtchromatographie (DC), Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Siedepunkt: 2230 °C
Schmelzpunkt: > 1600 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2437269090aee5778f8d20cab4ba4003de7de608&vid=b90b594a1e84f4c65f4861c05090020de681db1a&prid=web&clid=SAPDAM