Ethylmagnesiumbromid 40% 3 M in Diethylether, AcroSeal®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

347291000 347298000
347291000.EA 94.2 EUR
347291000. 347298000.
Ethylmagnesiumbromid 40% 3 M in Diethylether, AcroSeal®
Ethylmagnesium bromide
Formel: C₂H₅BrMg
Molecular Weight: 133.27 g/mol
Dichte: 1.03 g/cm³
Flammpunkt: –40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000043
CAS-Nummer: 925-90-6
EINECS: 213-127-3
UN: 3399
ADR: 4.3 I

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Dark brown Solution
Titration Grignard 2.80 to 3.20 M


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR