Lithiumbis(trimethylsilyl)amid 1 M in THF / Ethylbenzol, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Lithiumbis(trimethylsilyl)amid, HMDS Lithiumsalz, N-Lithiohexamethyldisilazan, HMDS-Li
347701000
347708000
347701000.EA
60
EUR
347701000.
347708000.
Lithiumbis(trimethylsilyl)amid 1 M in THF / Ethylbenzol, AcroSeal®
Lithiumbis(trimethylsilyl)amid
Formel:
C₆H₁₈LiNSi₂ Molecular Weight: 167.33 g/mol Dichte: 0.89 g/cm³ Flammpunkt: –21 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008261 CAS-Nummer: 4039-32-1 EINECS: 223-725-6 UN: 2924 ADR: 3 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to brown Solution |
Titration Active base | 18 to 22 % (as LiNSi) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...