Diluid NR für die Hämatologie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
3483.9020PCEA 32.68 EUR
3483.9020PC
Diluid NR für die Hämatologie, J.T.Baker®
Diluid
Bitte beachten In vitro diagnostic medical devices only for professional use.
IVDLogo
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Background PLT (x10E9/L) max. 5
Background RBC (x10E12/L) max. 0.02
Background WBC (x10E9/L) max. 0.3
Conductivity (mS) 18.3 - 19.7
Osmolality (mOsm/kg) 321 - 337
Performance Test * passes test
pH at 25°C 7.25 - 7.65
Total Bacterial Growth (CFU/100ml) max. 5
* All parameters except mid cells: Test/Ref ratio > 95% and < 105%. Correlation coefficient: > 0.95