Acetonitril 99,9 GC_ASSAY_METHOD, CHROMASOLV™ NMR LC-NMR, Riedel-de Haën™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Ethannitril, Essigsäurenitril, Ethansäurenitril, Methylcyanid

34955-1L
34955-1LEA 259.76 EUR
34955-1L
Acetonitril 99,9 GC_ASSAY_METHOD, CHROMASOLV™ NMR LC-NMR, Riedel-de Haën™
Acetonitril

  • Solvents for LC-NMR applications

Formel: H₃CCN
Molecular Weight: 41.05 g/mol
Siedepunkt: 82 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: –46 °C
Dichte: 0.7857 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Autoignition Temperature 973 °F
Assay (GC) Min. 99.9 %
Non-volatile matter Max. 0.0002 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0001 %
Suitability for the LC-NMR complying
Propionitrile (GC) Max. 0.003 %
Identity (NMR) complying
Vapor Density 1.41 (vs air)
Explosion Limit 16 %

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR