n-Pentan ≥99,0%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
34956-2.5L
34956-18L
34956-1L
34956-4X2.5L
34956-6X1L
34956-2.5LEA
212.06
EUR
34956-2.5L
34956-18L
34956-1L
34956-4X2.5L
34956-6X1L
n-Pentan ≥99,0%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
n-Pentan
- For HPLC and organic synthesis
- High-purity, multipurpose solvents
- High lot-to-lot consistency
Beilstein Number: 969132
Formel:
H₃C(CH₂)₃CH₃ Siedepunkt: 36…37 °C Schmelzpunkt: –131 °C Dichte: 0,631 g/cm³ (15 °C) Flammpunkt: <–35 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009498 CAS-Nummer: 109-66-0 EINECS: 203-692-4 UN: 1265 ADR: 3,II REACH: 01-2119459286-30 Merck Index: 13,07193 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) | Min. 99.0 % |
IR spectrum | complying |
Refractive index (n 20/D) | 1.356 - 1.360 |
Non-volatile matter | Max. 0.0005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.005 % |
Free acid (as CH₃COOH) | Max. 0.0005 % |
Fluorescence (chinin) at 254 nm | Max. 1.0 ppb |
Fluorescence (chinin) at 365 nm | Max. 1.0 ppb |
Absorbance at 250 nm | Max. 0.004 |
Absorbance at 230 nm | Max. 0.02 |
Absorbance at 220 nm | Max. 0.07 |
Absorbance at 210 nm | Max. 0.20 |
Absorbance at 200 nm | Max. 0.70 |
Explosion Limit | ~8.3 % |
Autoignition Temperature | 500 °F |